Methylpropionylacetat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
023871-50G 023871-500G
FLUO023871-50GEA 50.3 EUR InStock
FLUO023871-50G FLUO023871-500G
Methylpropionylacetat
Methylpropionylacetat
Formel: C₆H₁₀O₃
MDL Number: MFCD00011705
CAS-Nummer: 30414-53-0
EINECS: 250-184-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge