4-Tritylanilin ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
A10550.06 A10550.14
A10550.06EA 35.4 EUR InStock
A10550.06 A10550.14
4-Tritylanilin ≥97%
4-Tritylanilin
Purity: 97% CAS No.: 22948-06-7 Molecular Formula: C25H21N Formula Weight: 335.45 Melting Point: 256-260° Beilstein Reference: 2750328
Formel: C₂₅H₂₁N
MW: 335.45 g/mol
Melting Pt: 256…260 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007898
CAS-Nummer: 22948-06-7
EINECS: 245-346-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge