1,4-Diethylpiperazin ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
B24743.09 B24743.18 B24743.30
B24743.09EA 47.6 EUR InStock
B24743.09 B24743.18 B24743.30
1,4-Diethylpiperazin ≥98%
1,4-Diethylpiperazin
Purity: 98% CAS No.: 6483-50-7 Molecular Formula: C8H18N2 Formula Weight: 142.24 MDL No.: MFCD00126900
Formel: C₈H₁₈N₂
MW: 142.24 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00126900
CAS-Nummer: 6483-50-7
EINECS: 229-341-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge