Dimethoxy(diisobutyl)silan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
SILS06675.10 SILS06675.50
SILNSILS06675.10EA 0 EUR InStock
SILNSILS06675.10 SILNSILS06675.50
Dimethoxy(diisobutyl)silan
Dimethoxy(diisobutyl)silan
Formel: C₁₀H₂₄O₂Si
MDL Number: MFCD00236510
CAS-Nummer: 17980-32-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge