Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Calciumchlorid 0.2 mol/l (0.4 N) in wässriger Lösung

Lieferant: KRAFT BERND

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:


03125.1000 03125.2000 03125.3000 03125.4000
KRAF03125.1000EA 0 EUR InStock
KRAF03125.1000 KRAF03125.2000 KRAF03125.3000 KRAF03125.4000
Calciumchlorid 0.2 mol/l (0.4 N) in wässriger Lösung
Calciumchlorid


Formel: CaCl₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010903
CAS-Nummer: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge