4-Nitrophenylpalmitat ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
L10896.03 L10896.06
L10896.03EA 34.4 EUR InStock
L10896.03 L10896.06
4-Nitrophenylpalmitat ≥98%
4-Nitrophenylpalmitat
Purity: 98+% CAS No.: 1492-30-4 Molecular Formula: C22H35NO4 Formula Weight: 377.53 Melting Point: 65-66° Beilstein Reference: 1891754
Formel: C₂₂H₃₅NO₄
MW: 377.52 g/mol
Melting Pt: 65…66 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00047732
CAS-Nummer: 1492-30-4
EINECS: 216-084-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge