4-Nitrophenylpalmitat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
N2752-1G N2752-5G
SIALN2752-1GEA 72.3 EUR InStock
SIALN2752-1G SIALN2752-5G
4-Nitrophenylpalmitat, Sigma-Aldrich®
4-Nitrophenylpalmitat
Formel: C₂₂H₃₅NO₄
MW: 377.52 g/mol
MDL Number: MFCD00047732
CAS-Nummer: 1492-30-4
EINECS: 216-084-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge