Ethylpentafluorpropionylacetat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
002401-1G 002401-5G
FLUO002401-1GEA 31.1 EUR InStock
FLUO002401-1G FLUO002401-5G
Ethylpentafluorpropionylacetat
Ethylpentafluorpropionylacetat
Formel: C₇H₇F₅O₃
MDL Number: MFCD00013569
CAS-Nummer: 663-35-4
UN: 3272
ADR: 3,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge