Isobutylpropionat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W221201-1KG-K W221201-4KG-K
SIALW221201-1KG-KEA 156 EUR InStock
SIALW221201-1KG-K SIALW221201-4KG-K
Isobutylpropionat, Sigma-Aldrich®
Isobutylpropionat
Formel: C₇H₁₄O₂
MW: 130.19 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009307
CAS-Nummer: 540-42-1
EINECS: 208-746-0
UN: 1914
ADR: 3 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge