Isopentylpropionat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W208213-1KG-K W208213-4KG-K
SIALW208213-1KG-KEA 450 EUR InStock
SIALW208213-1KG-K SIALW208213-4KG-K
Isopentylpropionat, Sigma-Aldrich®
Isopentylpropionat
Formel: C₈H₁₆O₂
MDL Number: MFCD00048611
CAS-Nummer: 105-68-0
EINECS: 203-322-1
UN: 3272
ADR: 3,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge