2,2-Difluorpropionsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
010408-1G 010408-5G
FLUO010408-1GEA 67.1 EUR InStock
FLUO010408-1G FLUO010408-5G
2,2-Difluorpropionsäure
2,2-Difluorpropionsäure
Formel: C₃H₄F₂O₂
MDL Number: MFCD03093764
CAS-Nummer: 373-96-6
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge