3-(Trimethylsilyl)propionsäure
Lieferant: CHEMPUR SILANE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
SILS20150.10 SILS20150.25
SILNSILS20150.10EA 0 EUR InStock
SILNSILS20150.10 SILNSILS20150.25
3-(Trimethylsilyl)propionsäure
3-(Trimethylsilyl)propionsäure
Formel: C₆H₁₄O₂Si
MDL Number: MFCD00002761
CAS-Nummer: 5683-30-7
EINECS: 227-145-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge