Dimethoxy(methyl)silan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
SILS11250.5 SILS11250.25 SILS11250.100
SILNSILS11250.5EA 0 EUR InStock
SILNSILS11250.5 SILNSILS11250.25 SILNSILS11250.100
Dimethoxy(methyl)silan
Dimethoxy(methyl)silane
Formel: C₃H₁₀O₂Si
MW: 106.2 g/mol
MDL Number: MFCD00048019
CAS-Nummer: 16881-77-9
EINECS: 240-914-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge