3,4-(Methylendioxy)anilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
161497-10G 161497-50G
SIAL161497-10GEA 114 EUR InStock
SIAL161497-10G SIAL161497-50G
3,4-(Methylendioxy)anilin, Sigma-Aldrich®
3,4-(Methylendioxy)anilin
Formel: C₇H₇NO₂
MW: 137.14 g/mol
MDL Number: MFCD00005832
CAS-Nummer: 14268-66-7
EINECS: 238-161-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge