1-Aminobenzotriazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
A3940-250MG A3940-50MG
SIALA3940-250MGEA 226 EUR InStock
SIALA3940-250MG SIALA3940-50MG
1-Aminobenzotriazol, Sigma-Aldrich®
1-Aminobenzotriazole
Formel: C₆H₆N₄
MDL Number: MFCD00132902
CAS-Nummer: 1614-12-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge