5-Aminobenzotriazol 96%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
L06660.03 L06660.06
L06660.03EA 90.9 EUR InStock
L06660.03 L06660.06
5-Aminobenzotriazol 96%
5-Aminobenzotriazole
Purity: 98% CAS No.: 3325-11-9 Molecular Formula: C6H6N4 Formula Weight: 134.14 Odour: Odourless Melting Point: 157-162° Beilstein Reference: 121262 MDL No.: MFCD00047209
Formel: C₆H₆N₄
Melting Pt: 157…162 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00047209
CAS-Nummer: 3325-11-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge