4-Brom-6-chlor-2-mercaptobenzothiazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
HC-3136-5G HC-3136-1G
COBBHC-3136-5GEA 149 EUR InStock
COBBHC-3136-5G COBBHC-3136-1G
4-Brom-6-chlor-2-mercaptobenzothiazol
4-Bromo-6-chloro-2-mercaptobenzothiazole
Formel: C₇H₃BrClNS₂
MDL Number: MFCD15143552
CAS-Nummer: 1215205-90-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge