4-Brom-2-mercapto-6-(trifluormethoxy)benzothiazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PY-1242-5G PY-1242-1G
COBBPY-1242-5GEA 303 EUR InStock
COBBPY-1242-5G COBBPY-1242-1G
4-Brom-2-mercapto-6-(trifluormethoxy)benzothiazol
4-Bromo-2-mercapto-6-(trifluoromethoxy)benzothiazole
Formel: C₈H₃BrF₃NOS₂
MDL Number: MFCD13195780
CAS-Nummer: 1215206-47-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge