6-Brom-2-mercaptobenzothiazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
HI-1550-5G HI-1550-1G
COBBHI-1550-5GEA 154 EUR InStock
COBBHI-1550-5G COBBHI-1550-1G
6-Brom-2-mercaptobenzothiazol
6-Bromo-2-mercaptobenzothiazole
Formel: C₇H₄BrNS₂
MDL Number: MFCD09880848
CAS-Nummer: 51618-30-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge