6-Fluor-2-mercaptobenzothiazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
HC-3053-5G HC-3053-1G
COBBHC-3053-5GEA 983 EUR InStock
COBBHC-3053-5G COBBHC-3053-1G
6-Fluor-2-mercaptobenzothiazol
6-Fluoro-2-mercaptobenzothiazole
Formel: C₇H₄FNS₂
MDL Number: MFCD00665747
CAS-Nummer: 80087-71-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge