4-Brom-6-tert-butyl-2-mercaptobenzothiazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
HI-1622-1G HI-1622-5G
COBBHI-1622-1GEA 204 EUR InStock
COBBHI-1622-1G COBBHI-1622-5G
4-Brom-6-tert-butyl-2-mercaptobenzothiazol
4-Brom-6-tert-butyl-2-mercaptobenzothiazol
Formel: C₁₁H₁₂BrNS₂
MDL Number: MFCD13195713
CAS-Nummer: 1199773-20-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge