(±)-Ethyl-2-chlorpropionat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
192414-1L 192414-25ML
SIAL192414-1LEA 523 EUR InStock
SIAL192414-1L SIAL192414-25ML
(±)-Ethyl-2-chlorpropionat, Sigma-Aldrich®
(±)-Ethyl-2-chlorpropionat
Formel: C₅H₉ClO₂
MW: 136.58 g/mol
MDL Number: MFCD00000864
CAS-Nummer: 535-13-7
EINECS: 208-610-0
UN: 2935
ADR: 3 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge