Methylcarbazat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
151653-100G 151653-500G
SIAL151653-100GEA 61.8 EUR InStock
SIAL151653-100G SIAL151653-500G
Methylcarbazat, Sigma-Aldrich®
Methylcarbazat
Formel: C₂H₆N₂O₂
MW: 90.08 g/mol
MDL Number: MFCD00007594
CAS-Nummer: 6294-89-9
EINECS: 228-560-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge