2,2-Bis(hydroxymethyl)propionsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
106615-100G 106615-12KG 106615-3KG 106615-500G
SIAL106615-100GEA 40.4 EUR InStock
SIAL106615-100G SIAL106615-12KG SIAL106615-3KG SIAL106615-500G
2,2-Bis(hydroxymethyl)propionsäure, Sigma-Aldrich®
2,2-Bis(hydroxymethyl)propionsäure
Formel: C₅H₁₀O₄
MW: 134.13 g/mol
MDL Number: MFCD00004199
CAS-Nummer: 4767-03-7
EINECS: 225-306-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge