3-(4-Fluorbenzoyl)propionsäure
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
FL3846.10 FL3846.25
CHMPFL3846.10EA 0 EUR InStock
CHMPFL3846.10 CHMPFL3846.25
3-(4-Fluorbenzoyl)propionsäure
3-(4-Fluorbenzoyl)propionsäure
Formel: C₁₀H₉FO₃
MW: 196.18 g/mol
MDL Number: MFCD00002793
CAS-Nummer: 366-77-8
EINECS: 206-679-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge