Bis(2-ethylhexyl)phosphat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
237825-100G 237825-25G 237825-500G
SIAL237825-100GEA 46.5 EUR InStock
SIAL237825-100G SIAL237825-25G SIAL237825-500G
Bis(2-ethylhexyl)phosphat, Sigma-Aldrich®
Bis(2-ethylhexyl)phosphat
Formel: C₁₆H₃₅O₄P
MW: 322.43 g/mol
MDL Number: MFCD00009492
CAS-Nummer: 298-07-7
EINECS: 206-056-4
UN: 1902
ADR: 8 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge