9-Chloracridin
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
KM08135.1 KM08135.10 KM08135.50
MAYBKM08135.1EA 0 EUR InStock
MAYBKM08135.1 MAYBKM08135.10 MAYBKM08135.50
9-Chloracridin
9-Chloroacridine
Formel: C₁₃H₈ClN
MW: 213.67 g/mol
MDL Number: MFCD00022266
CAS-Nummer: 1207-69-8
EINECS: 214-895-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge