(3-Glycidoxypropyl)triethoxysilan
Lieferant: ABCR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
SIG5829.0 AB153338.2000
ABCRSIG5829.0EA 0 EUR InStock
ABCRSIG5829.0 ABCRAB153338.2000
(3-Glycidoxypropyl)triethoxysilan
(3-Glycidoxypropyl)triethoxysilan
Formel: C₁₂H₂₆O₅Si
MW: 278.42 g/mol
MDL Number: MFCD01311705
CAS-Nummer: 2602-34-8
EINECS: 220-011-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge