Trichlor(phenyl)silan
Lieferant: ABCR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
AB111339.0025 AB111339.0500 AB111339.0250
ABCRAB111339.0025EA 0 EUR InStock
ABCRAB111339.0025 ABCRAB111339.0500 ABCRAB111339.0250
Trichlor(phenyl)silan
Trichlor(phenyl)silan
Formel: C₆H₅Cl₃Si
MW: 211.55 g/mol
Siedepunkt: 201
Melting Pt: –40 °C
Dichte: 1.315 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000479
CAS-Nummer: 98-13-5
EINECS: 202-640-8
UN: 1804
ADR: 8 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..