Bariumchlorid 30% in wässriger Lösung, reinst
Lieferant: KRAFT BERND
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
20085.3000 20085.4000 20085.5300 20085.6020
KRAF20085.3000EA 74.1 EUR InStock
KRAF20085.3000 KRAF20085.4000 KRAF20085.5300 KRAF20085.6020
Bariumchlorid 30% in wässriger Lösung, reinst
Barium chloride
Formel: BaCl₂
MW: 208.24 g/mol
Siedepunkt: ∼100 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 963
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003445
CAS-Nummer: 10361-37-2
EINECS: 233-788-1
UN: 3287
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,00998
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge