Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Oxalsäure 0,25 mol/l (0,5 N) in wässriger Lösung 0.25 mol/l (0.5 N) in wässriger Lösung

Lieferant: KRAFT BERND

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:


01821.3000 01821.4000 01821.5000
KRAF01821.3000EA 29.9 EUR InStock
KRAF01821.3000 KRAF01821.4000 KRAF01821.5000
Oxalsäure 0,25 mol/l (0,5 N) in wässriger Lösung 0.25 mol/l (0.5 N) in wässriger Lösung
Oxalsäure


Formel: C₂H₂O₄
MW: 90.04 g/mol
Siedepunkt: 365
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002573
CAS-Nummer: 144-62-7
EINECS: 205-634-3
Merck Index: 13,06980
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge