Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Petroleumbenzin, 40…60 °C analytisches Reagens

Lieferant: KRAFT BERND

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:


20129.2700 20129.3700 20129.4700 20129.5500 20129.6700 20129.8900
KRAF20129.2700EA 33.1 EUR InStock
KRAF20129.2700 KRAF20129.3700 KRAF20129.4700 KRAF20129.5500 KRAF20129.6700 KRAF20129.8900
Petroleumbenzin, 40…60 °C analytisches Reagens
Petroleumbenzin


Dichte: 0,65 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00081849
CAS-Nummer: 64742-49-0
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge