Decamethylcyclopentasiloxan
Lieferant: ABCR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
AB111012.2000 AB111012.0100
ABCRAB111012.2000EA 412 EUR InStock
ABCRAB111012.2000 ABCRAB111012.0100
Decamethylcyclopentasiloxan
Decamethylcyclopentasiloxan
Formel: C₁₀H₃₀O₅Si₅
MW: 370.77 g/mol
Siedepunkt: 90
Melting Pt: –44 °C
Dichte: 0.958 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 73 °C (geschlossener Tiegel)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00046966
CAS-Nummer: 541-02-6
EINECS: 208-764-9
Merck Index: 12,02905
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge