Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Ameisensäure 10%, technical Descaling

Lieferant: KRAFT BERND

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Gefahr

21245.3000 21245.5300 21245.6020 21245.7900
KRAF21245.3000EA 0 EUR InStock
KRAF21245.3000 KRAF21245.5300 KRAF21245.6020 KRAF21245.7900
Ameisensäure 10%, technical Descaling
Ameisensäure


Formel: HCO₂H
MW: 46.03 g/mol
Dichte: 1.22
Flash-Pt: 48
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003297
CAS-Nummer: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
UN: 3412
ADR: 8 II
REACH: 01-2119491174-37-XXXX
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6cee80f8dc5a4afaf0be47215f1cf258eef7cfd&vid=e79a8c7fb6c358f57ed533653859d68b28119045&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge