Kaliumbromat 1/60 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur.
Lieferant: KRAFT BERND
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
25021.3100 25021.4100 25021.5120
KRAF25021.3100EA 127 EUR InStock
KRAF25021.3100 KRAF25021.4100 KRAF25021.5120
Kaliumbromat 1/60 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur.
Potassium bromate
Formel: KBrO₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011359
CAS-Nummer: 7758-01-2
EINECS: 231-829-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge