1,1-Dimethoxyaceton, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
170216-100ML 170216-500ML
SIAL170216-100MLEA 86.4 EUR InStock
SIAL170216-100ML SIAL170216-500ML
1,1-Dimethoxyaceton, Sigma-Aldrich®
1,1-Dimethoxyaceton
Formel: C₅H₁₀O₃
Siedepunkt: 143 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –57 °C
Dichte: 1,0041 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00008758
CAS-Nummer: 6342-56-9
EINECS: 228-735-4
UN: 1224
ADR: 3,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge