Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Blei(II)nitrat 0.05 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur.

Lieferant: KRAFT BERND

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:


25011.3000 25011.4000 25011.5400
KRAF25011.3000EA 233 EUR InStock
KRAF25011.3000 KRAF25011.4000 KRAF25011.5400
Blei(II)nitrat 0.05 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur.
Blei(II)nitrat


Formel: Pb(NO₃)₂
MW: 331.21 g/mol
MDL Number: MFCD00011153
CAS-Nummer: 10099-74-8
EINECS: 233-245-9
UN: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 13,05432
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge