Blei(II)nitrat 0.1 mol/l (0.2 N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur.
Lieferant: KRAFT BERND
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
25010.3000 25010.5400 25010.4000
KRAF25010.3000EA 121 EUR InStock
KRAF25010.3000 KRAF25010.5400 KRAF25010.4000
Blei(II)nitrat 0.1 mol/l (0.2 N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur.
Blei(II)nitrat
Formel: Pb(NO₃)₂
MW: 331.21 g/mol
MDL Number: MFCD00011153
CAS-Nummer: 10099-74-8
EINECS: 233-245-9
UN: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 13,05432
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge