3-Amino-2-chlor-4-methylpyridin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
021733-5G 021733-25G
FLUO021733-5GEA 78.6 EUR InStock
FLUO021733-5G FLUO021733-25G
3-Amino-2-chlor-4-methylpyridin
3-Amino-2-chloro-4-methylpyridine
Formel: C₆H₇ClN₂
MW: 142.59 g/mol
MDL Number: MFCD00673152
CAS-Nummer: 133627-45-9
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge