Ammoniaklösung 3% analytisches Reagens, für die Bestimmung von Siliciumdioxid
Lieferant: KRAFT BERND
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
04735.3000 04735.4000
KRAF04735.3000EA 60.9 EUR InStock
KRAF04735.3000 KRAF04735.4000
Ammoniaklösung 3% analytisches Reagens, für die Bestimmung von Siliciumdioxid
Ammoniaklösung
Formel: NH₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00066650
CAS-Nummer: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge