Divinylbenzol (Isomerengemisch) stabilisiert, technische Qualität, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Stabilization: Stabilisiert mit 4-tert-Butylbrenzcatechin (TBC)
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
414565-250ML 414565-1L
SIAL414565-250MLEA 80 EUR InStock
SIAL414565-250ML SIAL414565-1L
Divinylbenzol (Isomerengemisch) stabilisiert, technische Qualität, Sigma-Aldrich®
Divinylbenzol (Isomerengemisch)
Formel: C₁₀H₁₀
MW: 130.19 g/mol
MDL Number: MFCD01778656
CAS-Nummer: 1321-74-0
EINECS: 215-325-5
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge