Oxalsäureethylesterchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
E43101-25G E43101-100G E43101-500G
SIALE43101-25GEA 39 EUR InStock
SIALE43101-25G SIALE43101-100G SIALE43101-500G
Oxalsäureethylesterchlorid, Sigma-Aldrich®
Oxalsäureethylesterchlorid
Formel: C₄H₅ClO₃
MDL Number: MFCD00000706
CAS-Nummer: 4755-77-5
EINECS: 225-285-0
UN: 2920
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge