Oxalsäuremethylesterchlorid 97%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
166000250 166000500
ACRO166000250EA 101 EUR InStock
ACRO166000250 ACRO166000500
Oxalsäuremethylesterchlorid 97%
Oxalsäuremethylesterchlorid
Formel: C₃H₃ClO₃
Siedepunkt: 118…120 °C (760 mmHg)
Dichte: 1,33 g/cm³
Flash-Pt: 46 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000705
CAS-Nummer: 5781-53-3
EINECS: 227-307-4
UN: 2920
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4179 to 1.4199 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Color scale ≤200 APHA
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge