2,5-Dichlorhydrochinon ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
B21285.03 B21285.06
B21285.03EA 35.5 EUR InStock
B21285.03 B21285.06
2,5-Dichlorhydrochinon ≥97%
2,5-Dichlorhydrochinon
Purity: 97% CAS No.: 824-69-1 Molecular Formula: C6H4Cl2O2 Formula Weight: 179.00 Melting Point: 168-171° MDL No.: MFCD00041749
Formel: C₆H₄Cl₂O₂
Melting Pt: 168…171 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041749
CAS-Nummer: 824-69-1
EINECS: 212-533-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge