Chlorhydrochinon 90% tech.
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
208220050 208221000
ACRO208220050EA 19.6 EUR InStock
ACRO208220050 ACRO208221000
Chlorhydrochinon 90% tech.
Chlorhydrochinon
Formel: C₆H₅ClO₂
Melting Pt: 101…102 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002341
CAS-Nummer: 615-67-8
EINECS: 210-442-8
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Grey to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge