2-Chlor-5-fluorpyrimidin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OS-7507-25G OS-7507-1G OS-7507-5G
COBBOS-7507-25GEA 193 EUR InStock
COBBOS-7507-25G COBBOS-7507-1G COBBOS-7507-5G
2-Chlor-5-fluorpyrimidin
2-Chloro-5-fluoropyrimidine
Formel: C₄H₂ClFN₂
MDL Number: MFCD03788197
CAS-Nummer: 62802-42-0
UN: 3267
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge