Blei-Standardlösung, 1000 mg/L Pb in 5%iger Salpetersäure (aus Pb) Specpure® Standard für die AAS
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
88075.AE 88075.AP
88075.AEEA 40 EUR InStock
88075.AE 88075.AP
Blei-Standardlösung, 1000 mg/L Pb in 5%iger Salpetersäure (aus Pb) Specpure® Standard für die AAS
Standards Kationischer Standards Blei-Standards
Molecular Formula: Pb in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134050
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge