3-Phenyl-1H-pyrazol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CFF675.5 017112-25G 017112-1G 017112-5G
CHMPCFF675.5EA 587 EUR InStock
CHMPCFF675.5 FLUO017112-25G FLUO017112-1G FLUO017112-5G
3-Phenyl-1H-pyrazol
3-Phenyl-1H-pyrazole
Formel: C₉H₈N₂
MW: 144.18 g/mol
MDL Number: MFCD00159654
CAS-Nummer: 2458-26-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge