Chlormethylchlorformiat ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
L09527.09 L09527.18
L09527.09EA 64.3 EUR InStock
L09527.09 L09527.18
Chlormethylchlorformiat ≥97%
Chlormethylchlorformiat
Purity: 97% CAS No.: 22128-62-7 Molecular Formula: C2H2Cl2O2 Formula Weight: 128.94 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 95°(203°F) Refractive Index: 1.4295 Odour: Acrid Melting Point: -20° Boiling Point: 107-108° Beilstein Reference: 506426 UN No.: 2745 MDL No.: MFCD00077688
Formel: C₂H₂Cl₂O₂
MW: 128.94 g/mol
Siedepunkt: 107…108 °C
Melting Pt: < –20 °C
Dichte: 1.465
Flash-Pt: 95 °C (203 °F)
MDL Number: MFCD00077688
CAS-Nummer: 22128-62-7
EINECS: 244-793-3
UN: 2745
ADR: 6.1 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge