sec-Butyllithium 1.4 mol/l in Cyclohexan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
195596-100ML 195596-1L 195596-800ML
SIAL195596-100MLEA 88.8 EUR InStock
SIAL195596-100ML SIAL195596-1L SIAL195596-800ML
sec-Butyllithium 1.4 mol/l in Cyclohexan, Sigma-Aldrich®
sec-Butyllithium
Formel: C₄H₉Li
MDL Number: MFCD00009323
CAS-Nummer: 598-30-1
EINECS: 209-927-7
UN: 3394
ADR: 4.2,I
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge